Learn More
Cytiva Filtres pour seringues Whatman™ Puradisc 13
Description
- Polypropylène sans pigment
- Connecteurs Luer d’entrée et de sortie standard
- Format pointe du tube (en option) pour une distribution précise dans un micro-flacon
- Un faible volume de maintien de < 25 μ l garantit une récupération maximale des échantillons
- Vaste gamme de membranes
- Version stérile pour les applications critiques
- Volume d’échantillon jusqu’à 10 ml
Spécification
Spécification
| Matériau (membrane) | Cellulose régénérée |
| Porosité | 0,45 μm |
| Stérilité | Non stérile |
| Zone de filtration | 1,3 cm2 |
| Matériau de boîtiers | Polypropylène |
| Quantité | 500/paquet |
| Type | Filtre pour seringue |
| Diamètre (métrique) | 13 mm |