Learn More
Cytiva Filtres pour seringues Whatman™ Puradisc 25
GREENER_CHOICE
Code produit 16685695
Change view
Click to view available options
Porosité:
0,2 μm
0,45 μm
Quantité:
200/Paquet
50/paquet
Conditionnement:
200 pièces
50 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Quantité unitSize
16685695 0,45 μm 50/paquet 200 pièces
16635695 0,2 μm 200/Paquet 50 pièces
16675695 0,2 μm 50/paquet 200 pièces
16645695 0,45 μm 200/Paquet 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16685695 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 67572504
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Parfaits pour une filtration rapide et efficace des échantillons
  • Polypropylène sans pigment
  • Connecteurs Luer d’entrée et de sortie standard
  • Format pointe du tube (en option) pour une distribution précise dans un micro-flacon
  • Vaste gamme de membranes
  • Version stérile pour les appli
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (membrane) Cellulose régénérée
Porosité 0,45 μm
À utiliser avec (application) Filtration
Matériau de boîtiers Polypropylène
Gamme de produits Whatman
Quantité 50/paquet
Type Filtre pour seringue
Diamètre (métrique) 25 mm