Learn More
Cytiva Filtres pour seringues en polypropylène Whatman™ Puradisc™ de 25 mm
GREENER_CHOICE
Code produit 11354694
Change view
Click to view available options
Porosité:
0,2 μm
0,2 μm
0,45 μm
Quantité:
1 000/paquet
1000 pièces
1000 pièces
200/boîte
50 pièces
50/boîte
Conditionnement:
1000 pièces
200 pièces
50 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Quantité unitSize
11354694 0,45 μm 200/boîte 200 pièces
11304694 0,2 μm 50 pièces 50 pièces
11344694 0,2 μm 1000 pièces 200 pièces
11373305 0,2 μm 1 000/paquet 1000 pièces
11313315 0,45 μm 1000 pièces 1000 pièces
11314694 0,45 μm 50/boîte -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11354694 Supplier Cytiva Supplier No. 67882504
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les filtres à seringue en polypropylène Whatman™ Puradisc™ 25 mm peuvent être utilisés pour la préparation d’échantillons biologiques et aqueux HPLC.
  • Diamètre : 25 mm
  • Volume d’échantillon jusqu’à 100 ml
  • Faible volume de maintien pour une récupération d’échantillons maximale
  • Microfibre de verre en option
  • Autoclave à 121°C
Applications :
  • Préparation des échantillons aqueux pour HPLC
  • Préparation des échantillons biologiques
  • Solutions tampons
  • Solutions salines
  • Milieu de culture tissulaire
  • Solutions d’irrigation
  • Isolement stérile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Matériau (membrane) Polypropylene Depth Filter
Porosité 0,45 μm
Stérilité Non stérile
Zone de filtration 4,2 cm2
Matériau de boîtiers Polypropylène (PP) sans pigment
Type d’entrée Raccord Luer Lock femelle
Type de sortie Luer mâle
Pression nominale 5,2 bar (75 psi)
Quantité 200/boîte
Type Filtre pour seringue
Volume (métrique) Jusqu’à 100 mL
Dimensions (L x l x H) 22,9 x 28,4 mm
Diamètre (métrique) 25 mm