Learn More
Cytiva Les disques de papier filtre qualitatif Whatman™ Cercles de grade 1
Code produit 11350394
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
32 mm
42,5 mm
45 mm
47 mm
55 mm
70 mm
85 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
270 mm
320 mm
385 mm
400 mm
Quantité:
100 / boîte
400 / boîte
500 / boîte
Conditionnement:
100 pièces
400 pièces
500 pièces
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Quantité unitSize
11350394 15 mm 500 / boîte 500 pièces
11302805 20 mm 400 / boîte 400 pièces
11312805 25 mm 400 / boîte 400 pièces
10193971 30 mm 400 / boîte 400 pièces
11332805 32 mm 100 / boîte 100 pièces
10433891 42,5 mm 100 / boîte -
11352805 47 mm 100 / boîte 100 pièces
10292221 55 mm 100 / boîte 100 pièces
11372805 70 mm 100 / boîte 100 pièces
10738611 85 mm 100 / boîte 100 pièces
11392805 90 mm 100 / boîte 100 pièces
11302815 110 mm 100 / boîte 100 pièces
10424081 125 mm 100 / boîte 100 pièces
11322815 150 mm 100 / boîte 100 pièces
10434271 185 mm 100 / boîte 100 pièces
11342815 240 mm 100 / boîte 100 pièces
10786262 270 mm 100 / boîte 100 pièces
10134071 320 mm 100 / boîte 100 pièces
15788032 25 mm 100 / boîte 100 pièces
11370394 30 mm 100 / boîte 100 pièces
11340394 385 mm 100 / boîte 100 pièces
11372815 400 mm 100 / boîte 100 pièces
11320394 10 mm 500 / boîte 500 pièces
12494272 45 mm 100 / boîte 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Code produit 11350394 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 10010155
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Couvrent une large gamme d’applications de laboratoire et sont fréquemment utilisés pour la clarification des liquides. Les disques de papier filtre qualitatif Whatman™ Les cercles de grade 1 sont des papiers filtres standard couramment utilisés pour les applications de routine avec un taux de rétention et un débit moyens.
Couvrent une large gamme d’applications de laboratoire et sont fréquemment utilisés pour la clarification des liquides.Les disques de papier filtre qualitatif Whatman™Les cercles de grade 1 sont des papiers filtres standard couramment utilisés pour les applications de routine avec un taux de rétention et un débit moyens.
Ces filtres en cellulose sont utilisés dans les techniques analytiques qualitatives pour déterminer et identifier les matériaux et pour clarifier des liquides. 
  • Rétention des particules : >11 μm
  • Porosité : moyenne
  • Vitesse de filtration : ASTM™, 40 s ; Herzberg, 150 s.
  • Surface : lisse
  • Sépare les précipités comme le sulfate de plomb, l’oxalate de calcium (chaud) et le carbonate de calcium
  • Utilisé pour l’analyse des sols et les procédures d’analyse des semences dans l’industrie agricole
  • Utilisé pour séparer les denrées alimentaires solides du liquide associé ou pour extraire le liquide dans l’industrie alimentaire
  • La poussière atmosphérique est prélevée à partir du flux d’air et l’intensité de la coloration mesurée 
  • Imprégnés d'un réactif chromogène et d'une formation de couleurs quantifiées par réflectance optique pour la détection des gaz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Débit d’air 13s/15,5 ml/cm2 (100 ml/po2)
Poids de base 87 g/m2
Description Papier filtre qualitatif de grade 1, qualité standard, cercle, 15 mm
Format Disque
Matériau Cellulose
Particle Retention >11 μm
Vitesse de filtration 150 s
Débit 57°ml/min (eau)
À utiliser avec (application) Papiers filtres standard couramment utilisés pour les applications de routine avec un taux de rétention et un débit moyens. Couvrent une large gamme d’applications de laboratoire et sont fréquemment utilisés pour la clarification des liquides.
Qualité Grade 1
Porosité Moyenne
Quantité 500 / boîte
Épaisseur (métrique) 180 μm
Type Papier filtre qualitatif
Diamètre (impériale) 0,59 in
Diamètre (métrique) 15 mm