Learn More
Cytiva Les disques de papier filtre qualitatif Whatman™ Feuilles de grade 541
Code produit 11310524
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
460 x 570 mm
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
11310524 460 x 570 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11310524 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 1541917
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Recommandés lorsqu’une filtration rapide d’un précipité gélatineux pour analyse gravimétrique est réalisée sur une solution fortement acide ou alcaline. Papier filtre quantitatif : Les feuilles de grade 541 sont des filtres de cellulose durcis à l’acide, qui réduisent les cendres à un niveau extrêmement bas.
Whatman Les papiers filtres quantitatifs durcis sans cendres sont durcis à l'acide pour offrir une résistance élevée à l'humidité et une résistance chimique avec une teneur en cendres extrêmement faible. Conviennent à une large gamme de procédures de filtration critiques. 
  • Excellente rétention nominale des particules pour une filtration analytique rapide.
  • Forte résistance à l’humidité
  • Grande résistance chimique aux suspensions acides et alcalines fortes
  • Rétention des précipités gélatineux
  • 22 μm valeur nominale de rétention des particules
  • Débit rapide (vitesse de filtration Herzberg de 34 s)
  • Concentration maximale de cendres de 0,006 %
  • Détermination quantitative de sédiments dans le lait
Applications
  • À utiliser comme filtre de denrées alimentaires pour animaux pour déterminer la teneur en fibres
  • Détermination de la teneur en gélatine dans le lait et la crème
  • Quantification du chlorure dans le ciment, ainsi que du chlorure et du phosphore dans le charbon et le coke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Feuille
Particle Retention 22 μm
Vitesse de filtration Herzberg 34 s
Débit Rapide
À utiliser avec (application) Pour un large éventail d’opérations de filtration analytique critiques
Qualité Grade 541
Épaisseur (métrique) 155 μm
Dimensions (L x l) 460 x 570 mm