Learn More
Cytiva Cercles et feuilles unis de grade qualitatif Whatman™ - Grade 3
Code produit 10092201
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
23 mm
240 mm
320 mm
46 times; 57 cm
55 mm
70 mm
90 mm
Conditionnement:
100 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
10092201 185 mm 100 pièces
11352835 55 mm 100 pièces
10495021 70 mm 100 pièces
11300444 23 mm 100 pièces
11332845 46 times; 57 cm 100 pièces
11370434 320 mm 100 pièces
11322845 240 mm 100 pièces
11392835 125 mm 100 pièces
11382835 110 mm 100 pièces
11372835 90 mm 100 pièces
11302845 150 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 10092201 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 1003185
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.55€
    70.28€ / 100 pièces
    Économisez 2.27€
    3% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Capacité de précipitation élevée et résistance à l’humidité supérieure. Cercles et feuilles unis de grade qualitatif Whatman™ - Le grade 3 offre le double de l’épaisseur du grade 1 Whatman.
Utilisés pour offrir une capacité de précipitation et une résistance à l’état humide élevées.Les disques et feuilles lisses de papier filtre qualitatif Whatman™ de grade 3 offrent le double de l’épaisseur des produits Whatman de grade 1.
  • Conviennent à la filtration par aspiration
  • Hautement absorbant
  • Rétention des particules : > 6 μm
  • Porosité : moyenne fine
  • vitesse de filtration† : ASTM™ , 90 sec.; Herzberg, 325 s
  • Surface : lisse, granulée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Papier filtre qualitatif de grade 3, qualité standard, cercle, 185 mm
Format Disque
Matériau Cellulose
Particle Retention >6 μm
Vitesse de filtration ASTM: 90 ; Herzberg : 325 s
À utiliser avec (application) Filtre de grade standard utilisé dans les techniques analytiques qualitatives pour déterminer et identifier les matériaux. Utilisation avec entonnoirs Büchner.
Qualité Grade 3
Porosité Moyenne fine
Épaisseur (métrique) 390 μm
Type Papier filtre qualitatif
Diamètre (impériale) 7,28 in
Diamètre (métrique) 185 mm