Learn More
Cytiva Papiers quantitatifs Whatman™ : Cercles de grade 541
Code produit 11390514
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
42,5 mm
47 mm
55 mm
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
320 mm
Conditionnement:
100 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
11390514 42,5 mm 100 pièces
11300524 47 mm 100 pièces
10632962 55 mm -
10642962 70 mm 100 pièces
10251891 90 mm 100 pièces
10634282 110 mm 100 pièces
11392995 125 mm 100 pièces
10505371 150 mm 100 pièces
10225451 185 mm 100 pièces
11323005 240 mm 100 pièces
11360514 320 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 11390514 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 1541042
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Recommandé lorsque la filtration rapide d’un précipité gélatineux pour l’analyse gravimétrique est effectuée sur une solution fortement acide ou alcaline. Papiers quantitatifs Whatman™ : Les cercles de grade 541 sont des filtres en cellulose durcie à l’acide, ce qui réduit les cendres à un niveau extrêmement bas.
Recommandés lorsqu’une filtration rapide d’un précipité gélatineux pour analyse gravimétrique est réalisée sur une solution fortement acide ou alcaline.Papier filtre quantitatif Whatman™ :Les disques de grade 541 sont des filtres de cellulose durcis à l’acide, qui réduisent les cendres à un niveau extrêmement bas.
Whatman Les papiers filtres quantitatifs durcis sans cendres sont durcis à l'acide pour offrir une résistance élevée à l'humidité et une résistance chimique avec une teneur en cendres extrêmement faible. Conviennent à une large gamme de procédures de filtration critiques. 
  • Excellente rétention nominale des particules pour une filtration analytique rapide.
  • Forte résistance à l’humidité
  • Grande résistance chimique aux suspensions acides et alcalines fortes
  • Rétention des précipités gélatineux
  • 22 μm valeur nominale de rétention des particules
  • Débit rapide (vitesse de filtration Herzberg de 34 s)
  • Concentration maximale de cendres de 0,006 %
  • Détermination quantitative de sédiments dans le lait
Applications
  • À utiliser comme filtre de denrées alimentaires pour animaux pour déterminer la teneur en fibres
  • Détermination de la teneur en gélatine dans le lait et la crème
  • Quantification du chlorure dans le ciment, ainsi que du chlorure et du phosphore dans le charbon et le coke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Débit d’air 3 s/100 ml/posup2/sup
Description Papier filtre rapide sans cendres de grade 541, cercles de 42,5 mm (100 pièces)
Type de filtre Durci sans cendres
Format Disque
Matériau Linters de coton
Particle Retention 22 μm
Vitesse de filtration ASTM, 12 secondes ; Herzberg, 34 secondes
Débit 359 ml/min
À utiliser avec (application) Applications types : fibres dans les aliments pour animaux, gélatine dans le lait et la crème, chlorure dans le ciment, chlorure et phosphore dans le charbon et le coke.
Qualité Grade 541
Porosité Grossière
Quantité 100/boîte
Épaisseur (métrique) 155 μm
Type Papier filtre sans cendres
Diamètre (impériale) 1,67 in
Diamètre (métrique) 42,5 mm