Learn More
Cytiva Cartouches d’extraction en microfibre de quartz Whatman™ pour tests d’émission
Code produit 11393405
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
90 mm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
11393405 90 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11393405 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 2812259
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Faibles niveaux extractibles et une résistance jusqu’à 800°C. Les cartouches d’extraction en microfibre de quartz Whatman™ sont coniques pour le chargement des échantillons dans la cheminée. Les applications comprennent les tests d’émission, l’échantillonnage des gaz de cheminée, les calculs gravimétriques dans les gaz, l’analyse des gaz chauds et acides, l’analyse des éléments traces et l’analyse des pesticides et des résidus.
Support accurate, reproducible emission testing by providing low extractable levels and temperature resistance up to 800°C. Whatman™ Quartz Microfiber Extraction Thimbles are tapered for stack sample loading. Applications include emission testing, smoke stack gas sampling, gravimetric calculations in gases, analysis of hot and acidic gases, trace element analysis, and analysis of pesticides and residues.
  • Convient à l’échantillonnage manuel dans des environnements agressifs
  • Convient pour les applications d’extraction par solvant et d’échantillonnage de l’air
  • Quartz / silice de haute pureté, pour une résistance à haute température (jusqu’à 800°C)
  • Sans liants ni additifs chimiques
  • Faible teneur en métaux lourds
  • Grande efficacité de prélèvement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 10 unité
Description Les cartouches d’extraction en quartz Whatman de haute pureté de GE permettent des tests d’émission précis et reproductibles en fournissant des niveaux extractibles bas et une résistance à la température jusqu’à 800deg;C.
Diamètre (métrique) externe 25 mm
Matériau Silice
Épaisseur de paroi 1,7 mm
À utiliser avec (application) Surveillance des gaz de cheminée. Extraction Soxhlet. Analyse des résidus de pesticides. Détermination de la teneur en huile / graisse des aliments. Analyse des huiles et graisses dans les déchets solides.
À utiliser avec (équipement) Pour l’extracteur Soxhlet
Longueur (métrique) 90 mm
Température max. (métrique) 800deg;C
Type de produit Cartouche d’extractio