Learn More
Cytiva Membranes en cellulose régénérée Whatman™ : Grade RC 58
Code produit 11315404
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
300 x 600 mm
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
5 pièces
Diamètre (métrique):
47 mm
50 mm
100 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize Diamètre (métrique)
11315404 300 x 600 mm 5 pièces -
11395394 - 100 pièces 50 mm
11305404 - 25 pièces 100 mm
11385394 - 100 pièces 47 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11315404 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 10410380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    827.00€
    808.00€ / 5 pièces
    Économisez 19.00€
    2% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cellulose pure sans aucun agent humidifiant
  • Humidification spontanée, très grande résistance à l’état humide
  • Excellente résistance chimique ; Adaptées aux milieux aqueux et organiques
  • Hydrophiles
  • Bonne stabilité mécanique
  • Supportent toutes les méthodes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Cellulose régénérée
Porosité 0,2 μm
Hydrophobicité Hydrophile
Épaisseur (métrique) 75 μm
Dimensions (L x l) 300 x 600 mm