Learn More
Cytiva™ Membranes d’ester de cellulose mixte non stériles Whatman™, ME 25
Code produit 11335314
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
47 mm
50 mm
Couleur:
Noir
blanc
Couleur de la grille:
Blanc
Noir
Non applicable
Quantité:
100/Pk.
1000/Pk.
400/Pk.
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
400 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Couleur Couleur de la grille Quantité Conditionnement
11335314 47 mm blanc Non applicable 100/Pk. 100 pièces
11355394 50 mm Noir Blanc 100/Pk. 100 pièces
11345394 47 mm Noir Blanc 1000/Pk. 1000 pièces
11335394 47 mm Noir Blanc 100/Pk. 100 pièces
11345384 47 mm blanc Noir 100/Pk. 100 pièces
13247119 50 mm blanc Noir 400/Pk. 400 pièces
13267119 50 mm blanc Noir 100/Pk. 100 pièces
13237119 47 mm blanc Noir 100/Pk. 100 pièces
13257119 47 mm blanc Noir 400/Pk. 400 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11335314 Supplier Cytiva™ Supplier No. 10401670
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.00€
    165.00€ / 100 pièces
    Économisez 21.00€
    11% de réduction
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Cytiva Whatman Membranes stériles en ester de cellulose mixte, ME 25, noires, diamètre extérieur : 47 mm (1,85 in), couleur de la grille : blanche, autoclavables. oui, grade : ME 25, comprend : avec papier entrelacé et sans tampon, type de membrane : WME, taille de pores : 0,45 um, capacité de liaison protéique : moyenne
Cytiva Whatman Membranaires stériles à membrane cellulaire mixte, ME 25, noir, diamètre extérieur : 47 mm, 1,85 in, couleur de la grille : blanche, autoclavable : oui, grade : ME 25, comprend : avec papier entrelacé et sans tampon, type de membrane : WME, taille de pores : 0,45 um, capacité de liaison protéique : moyenne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoclavable Autoclavable
Poids de base 4,3 à 5,0 mg/cm2
Couleur blanc
Matériau (membrane) MCE
Porosité 0,45 μm
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Travail microbiologique
Qualité ME 25
Couleur de la grille Non applicable
Comprend Papier entrelacé
Capacité de liaison protéique Moyenne
Quantité 100/Pk.
Type de surface unie
Température (impériale) en fonctionnement 266°F
Température (métrique) en fonctionnement 130°C
Type Membrane
Vitesse de l’écoulement d’eau 12,5 sec./100 ml/12,5 cmsup2/sup
Diamètre (impériale) 1,85 in
Diamètre (métrique) 47 mm
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • ME25 ST, 0.45 µm 47 mm, 100 pack
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Hazard Statement
  • H228-Matière solide inflammable.
Precautionary Statement