Learn More
Cytiva™ Membranes d’ester de cellulose mixte non stériles Whatman™, ME 25
Description
Cytiva Whatman Membranaires stériles à membrane cellulaire mixte, ME 25, noir, diamètre extérieur : 47 mm, 1,85 in, couleur de la grille : blanche, autoclavable : oui, grade : ME 25, comprend : avec papier entrelacé et sans tampon, type de membrane : WME, taille de pores : 0,45 um, capacité de liaison protéique : moyenne
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Poids de base | 4,3 à 5,0 mg/cm2 |
| Couleur | blanc |
| Matériau (membrane) | MCE |
| Porosité | 0,45 μm |
| Stérilité | Stérile |
| À utiliser avec (application) | Pour évaluation quantitative du comptage de micro-organismes |
| Qualité | ME 25 |
| Couleur de la grille | Noir |
| Hydrophobicité | Hydrophile |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- ME25/51 ST, 0.45µm 47mm
- Attention
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- H228-Matière solide inflammable.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose