Learn More
Cytiva Membranes d’ester de cellulose mixte non stériles Whatman™, ME 25
Code produit 11355394
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
47 mm
50 mm
Couleur:
Noir
blanc
Couleur de la grille:
Blanc
Noir
Non applicable
Quantité:
100/Pk.
1000/Pk.
400/Pk.
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
400 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Couleur Couleur de la grille Quantité unitSize
11355394 50 mm Noir Blanc 100/Pk. 100 pièces
11335314 47 mm blanc Non applicable 100/Pk. 100 pièces
11345394 47 mm Noir Blanc 1000/Pk. 1000 pièces
11335394 47 mm Noir Blanc 100/Pk. 100 pièces
11345384 47 mm blanc Noir 100/Pk. 100 pièces
13247119 50 mm blanc Noir 400/Pk. 400 pièces
13267119 50 mm blanc Noir 100/Pk. 100 pièces
13237119 47 mm blanc Noir 100/Pk. 100 pièces
13257119 47 mm blanc Noir 400/Pk. 400 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11355394 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 10409772
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    192.00€
    185.00€ / 100 pièces
    Économisez 7.00€
    3% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cytiva Whatman Membranes stériles en ester de cellulose mixte, ME 25, noires, diamètre extérieur : 47 mm (1,85 in), couleur de la grille : blanche, autoclavables. oui, grade : ME 25, comprend : avec papier entrelacé et sans tampon, type de membrane : WME, taille de pores : 0,45 um, capacité de liaison protéique : moyenne
Cytiva Whatman Membranaires stériles à membrane cellulaire mixte, ME 25, noir, diamètre extérieur : 47 mm, 1,85 in, couleur de la grille : blanche, autoclavable : oui, grade : ME 25, comprend : avec papier entrelacé et sans tampon, type de membrane : WME, taille de pores : 0,45 um, capacité de liaison protéique : moyenne
Membrane esters de cellulose mélangés MCE
• Excellent contraste
• Biologiquement inerte
• 0,2 à 3μm
• Mélange d'acétate de cellulose et de nitrate de cellulose à surface plus lisse et uniforme que la nitrocellulose pure
• Excellent contraste pour comptage de colonies. Encre non cytotoxique sur membranes quadrillées (espacement 3,1 ou 5mm) n'inhibant pas la croissance
• ME25
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Poids de base 4,3 à 5,0 mg/cm2
Couleur Noir
Matériau (membrane) MCE
Porosité 0,45 μm
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Pour évaluation quantitative du comptage de micro-organismes
Qualité ME 25
Couleur de la grille Blanc
Hydrophobicité Hydrophile
Comprend Papier entrelacé, sans tampon
Capacité de liaison protéique Moyenne
Quantité 100/Pk.
Taille (métrique) de la grille 0,31cm
Type de surface Grille
Température (impériale) en fonctionnement 266°F
Température (métrique) en fonctionnement 130°C
Type Membrane
Vitesse de l’écoulement d’eau 12,5 sec./100 ml/12,5 cmsup2/sup
Diamètre (impériale) 1,96 in
Diamètre (métrique) 50 mm
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • ME25/31 ST, 0.45 µm 50 mm, 100 pack
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.