Learn More
Cytiva Whatman™ Système de transfert TurboBlotter, Grandes recharges
Code produit 11959297
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale) du gel:
5,9 po
7,8 in
8,2 po
9,8 po
Longueur (métrique) globale:
15 cm
20 cm
21 cm
25 cm
Largeur (impériale) du gel:
4,7 po
5,9 po
7,8 in
Largeur (métrique) du gel:
12 cm
15 cm
20 cm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) du gel Longueur (métrique) globale Largeur (impériale) du gel Largeur (métrique) du gel Conditionnement
11959297 5,9 po 15 cm 5,9 po 15 cm 1 pièce
11939297 8,2 po 21 cm 4,7 po 12 cm -
11979297 7,8 in 20 cm 5,9 po 15 cm 1 pièce
11919307 9,8 po 25 cm 7,8 in 20 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11959297 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 10416314
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    349.00€
    318.00€ / 1 pièces
    Économisez 31.00€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
À utiliser avec les kits TurboBlotter
Les boîtes de recharge contiennent des membranes et des papiers supplémentaires nécessaires pour d’autres transferts.
  • Se compose d’une feuille de membrane en nylon de 0,45 μm Nytra™ SPC
  • Une mèche de papier transfert 3 MM Chr
  • Pile de transferts composée de huit feuilles de papier transfert 3MM Chr
  • 20 feuilles de papier transfert GB004
  • Les recharges contiennent cinq kits de matériaux de transfert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Kit de transfert TurboBlotter™ sur gel de 15 x 15 cm
Type Recharge Nytran™ SPC 0,45 μm pour TurboBlotter™
Comprend Cinq kits de matériel de transfert (membrane Nytran™ SPC, mèche et pile de 8 feuilles de papier de chromatographie de 3 mm et 20 feuilles de papier GB004)
Longueur (impériale) du gel 5,9 po
Longueur (métrique) globale 15 cm
Largeur (impériale) du gel 5,9 po
Largeur (métrique) du gel 15 cm