Learn More
Cytiva ™Filtres pour seringues Whatman Uniflo, 0,22 μm, milieu de filtration PTFE
Code produit 15893587
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
13 mm
25 mm
Dimensions (L x l x H):
19,6 x 16,9 mm
24,5 x 29,2 mm
Conditionnement:
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Dimensions (L x l x H) unitSize
15893587 25 mm 24,5 x 29,2 mm 500 pièces
15873587 13 mm 19,6 x 16,9 mm 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15893587 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 99112502
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les filtres à membrane en PTFE sont autoclavables. Ils sont disponibles en tailles de pores de 0,22 μm et 0,45 μm. Le nylon résiste à une gamme de solvants organiques et convient à une utilisation avec des échantillons à pH élevé. Le nylon peut lier des protéines, ce qui le rend inadapté aux applications de récupération des protéines.
Whatman™ Uniflo™ non-sterile PTFE syringe filters are disposable filter units designed to provide clean filtrate from small volumes up to 100 mL. They are available in a variety of membrane choices with a polypropylene overmold housing.
Les filtres pour seringue 25 mm Whatman Uniflo de Cytiva Life Sciences associent qualité supérieure et efficacité économique. Ils sont parfaitement adaptés à la filtration rapide et courante par seringue de petits volumes d’échantillon allant jusqu’à 100 ml dans la préparation des échantillons de laboratoire. Ils sont disponibles dans plusieurs choix de membranes et de tailles de pores avec un boîtier en polypropylène surmoulant. Les filtres Uniflo sont individuellement imprimés à jet d'encre pour en faciliter l'identification et conditionnés dans des boîtes en plastique propres et rescellables et recyclables afin d'optimiser l'espace de stockage en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau PTFE
Matériau (membrane) PTFE
Porosité 0.22 μm
Stérilité Non stérile
Zone de filtration 0,65 cm2
À utiliser avec (application) Application de récupération des protéines
Matériau de boîtiers Polypropylène
Type d’entrée Raccord Luer-Lock femelle
Type de sortie Luer-Slip mâle
Pression nominale 67,5 psi
Gamme de produits Whatman
Quantité 500 pièces
Type Filtre pour seringue
Volume (métrique) 100 mL (échantillon)
Dimensions (L x l x H) 24,5 x 29,2 mm
Diamètre (métrique) 25 mm