Learn More
Cytiva ™Filtres pour seringues Whatman Uniflo, 0,22 μm, milieu de filtration PVDF
Code produit 15813587
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
13 mm
25 mm
Dimensions (L x l x H):
19,6 x 16,9 mm
24,5 x 29,2 mm
Conditionnement:
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Dimensions (L x l x H) unitSize
15813587 25 mm 24,5 x 29,2 mm 500 pièces
15893577 13 mm 19,6 x 16,9 mm 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15813587 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 99092502
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les membranes en PVDF sont conçues pour mieux résister à la traction, aux solvants et à une faible liaison protéique, ce qui les rend adaptées à la filtration biomédicale et à la préparation des échantillons HPLC.
Les filtres pour seringue 25 mm Whatman Uniflo de Cytiva Life Sciences associent qualité supérieure et efficacité économique. Ils sont parfaitement adaptés à la filtration rapide et courante par seringue de petits volumes d’échantillon allant jusqu’à 100 ml dans la préparation des échantillons de laboratoire. Ils sont disponibles dans plusieurs choix de membranes et de tailles de pores avec un boîtier en polypropylène surmoulant. Les filtres Uniflo sont individuellement imprimés à jet d'encre pour en faciliter l'identification et conditionnés dans des boîtes en plastique propres et rescellables et recyclables afin d'optimiser l'espace de stockage en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau PTFE
Matériau (membrane) PVDF
Porosité 0.22 μm
Stérilité Non stérile
Zone de filtration 0,65 cm2
Matériau de boîtiers Polypropylène
Type d’entrée Raccord Luer-Lock femelle
Type de sortie Luer-Slip mâle
Pression nominale 67,5 psi
Quantité 500 pièces
Dimensions (L x l x H) 24,5 x 29,2 mm
Diamètre (métrique) 25 mm