Learn More
Cytiva Milieu de filtration sans seringue Whatman™ UniPrep™
Description
Le dispositif UniPrep se compose de deux parties : un tube à essai et un piston filtrant. Lorsque le piston filtrant est enfoncé dans le liquide, la pression positive force le filtrat vers le haut du réservoir du piston filtrant. Il est vidé soit en étant décanté dans un échantillon ou dans un flacon d’échantillonnage automatique, soit en prélevant l’échantillon filtré avec une seringue pour l’injecter manuellement dans un instrument.
- Le flacon de stockage intégré permet de gagner du temps et de réduire les déchets de laboratoire
- Avec le préfiltre en fibre de verre intégré, même les échantillons difficiles deviennent rapides et faciles à préparer
- Membrane en PVDF : faible liaison protéique, idéale pour les échantillons organiques-aqueux et les échantillons bio-analytiques
- Ne contient aucun septum au niveau du bouchon et peut être utilisé pour filtrer de plus grands volumes (1 à 5 ml)
- Utilisation intuitive et autoclavable
Spécification
Spécification
| Jetable | Usage unique |
| Matériau (membrane) | PVDF |
| Porosité | 0,45 μm |
| Stérilité | Non stérile |
| Zone de filtration | 0,3 cm2 |
| À utiliser avec (application) | Filtration et stockage d’échantillons pré-analyse |
| Matériau de boîtiers | Polypropylène |
| Comprend | Flacon, piston et filtre |
| Préfiltre | Fibre de verre |
| Quantité | 1000/Pk. |
| Afficher plus |