Learn More
Cytiva Whatman™ Filtre de protection pour le vide Vacu-Guard 150 : Dessiccant
Code produit 11354634
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
66 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
11354634 66 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Veiller à déterminer la sécurité et l’utilité des produits avant leur utilisation courante. Par exemple, le tamis moléculaire se réchauffe rapidement lorsqu’il est exposé à l’eau.
Code produit 11354634 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 67221002
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Veiller à déterminer la sécurité et l’utilité des produits avant leur utilisation courante. Par exemple, le tamis moléculaire se réchauffe rapidement lorsqu’il est exposé à l’eau.
Membrane en PTFE hydrophobe dans une cartouche plissée avec piège chimique
Particulièrement protecteur pour les pompes à vide et les évacuations d’air.
  • Liaison permanente par fusion à l’intérieur de la base de la capsule
  • Arrête 99,99 % des particules ≥ 0,1 μm dans l’air / les gaz
  • Peut être utilisé pour éliminer les vapeurs aqueuses et de solvants de l’air et de l’évacuation
  • Boîtier : PP
  • Entrée : Raccord cannelé 1/2 po
  • Évacuation : Raccord cannelé de 6,35 à 9,53 mm (3/8 à 1/2 in)
  • Diamètre du filtre : × L : 66 × 236 mm (2,62 × 9.31 po)
Desséchant
  • Sulfate de calcium anhydre
  • Pour la protection contre les aérosols à haute vitesse
  • Capacité de séchage élevée
  • Débits à 0,1 bar (1,45 psi) et 0,5 bar (7,25 psi) : 280 et 600 l/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description VACU-GUARD 150, dessiccant
Matériau (membrane) PTFE
Matériau de boîtiers Polypropylène
Pression max. 1 bar (15 psi)
Longueur (métrique) 236 mm
Diamètre (métrique) 66 mm