Learn More
Cytiva Whatman™ Filtre Vacu-Guard
Description
Permet de confiner et d’isoler les matériaux infectieux dans les systèmes à vide et de protéger le laboratoire. Le filtre Whatman™ Vacu-Guard protège les pompes à vide contre la vapeur des solvants ou les contaminants gazeux et les aérosols aqueux.
- Parfait pour protéger les systèmes de pompe à vide des vapeurs de solvant ou des contaminants gazeux et des aérosols aqueux
- Conçu pour une utilisation en ligne avec des raccords cannelés crantés pour tuyau d’un diam. interne de 10 à 12 mm
- La membrane retient 99,99 % des particules en suspension dans l’air supérieures à 0,1 μm
- Avec membrane hydrophobe en PTFE
Spécification
Spécification
| Matériau (membrane) | PTFE |
| Porosité | 0,45 μm |
| Zone de filtration | 25 cm2 |
| À utiliser avec (application) | Isolement de matières infectieuses |
| Matériau de boîtiers | Polypropylène |
| Type d’entrée | Raccord cannelé de 10 à 12 mm |
| Type de sortie | Raccord cannelé de 10 à 12 mm |
| Gamme de produits | Filtre Vacu-Guard |
| Quantité | 10Pack |
| Type | Filtre en ligne |
| Afficher plus |