Learn More
Cytiva Membranes en PTFE de type WTP Whatman™
Code produit 11344874
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,2 μm
0,5 μm
1,0 μm
Diamètre (métrique):
25 mm
47 mm
Conditionnement:
100 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Diamètre (métrique) unitSize
11344874 0,2 μm 25 mm 100 pièces
10634132 1,0 μm 47 mm 100 pièces
11354874 0,2 μm 47 mm 100 pièces
11364874 0,5 μm 47 mm 100 pièces
11305094 1,0 μm 25 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11344874 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 7582002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    478.00€
    461.00€ / 100 pièces
    Économisez 17.00€
    3% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Adaptées aux applications impliquant des solvants organiques agressifs, des acides forts et des alcalis en raison d’être chimiquement stables et inertes. Les membranes en PTFE de type WTP Whatman™ conviennent particulièrement à la préparation d'échantillons pour l'analyse HPLC, la stérilisation à l'air et au gaz.
Adaptées aux applications impliquant des solvants organiques agressifs, acides forts et alcalis en raison de leur nature chimiquement stable et inerte.Les membranes en PTFE de type WTP Whatman™ conviennent particulièrement à la préparation d’échantillons pour l’analyse HPLC, la stérilisation à l’air et au gaz.
Film étiré en PTFE, laminé sur une bande de support en PP non tissée>
  • Naturellement hydrophobes
  • La taille de 0,5 μm est généralement utilisée pour le préfiltrage des échantillons dans les analyses HPLC pour la filtration des échantillons où toutes les particules solides peuvent endommager de façon permanente la colonne
  • La taille de 0,2 μm est utilisée pour la ventilation stérile des rampes à vide, et des réservoirs et récipients stériles de filtrat
Utilisent jusqu’à 120°C (248°F) ; des températures plus élevées entraîneront l’adoucissement du laminé.
Applications :
  • Clarification des produits corrosifs, des solvants et des liquides agressifs
  • Collecte de poussières humides pour une analyse ultérieure (tailles de pores de 0,5 et 1,0 μm)
  • Stérilisation à l’air et au gaz (tailles de pores de 0,2 et 0,5 μm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau PTFE
Porosité 0,2 μm
Stérilité Non stérile
Débit de gaz 4,5 L/min / cmsup2/sup
Hydrophobicité Hydrophobe
Type de membrane WTP
Quantité 100/paquet
Diamètre (métrique) 25 mm