Learn More
Abnova™ Protéine native de l’agglutinine de germe de blé
Code produit 16212280
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16212280 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16212280 Fournisseur Abnova™ Code fournisseur P5361.5mg
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Utilisée dans les enzymes, SDS-PAGE
Spécification
Formule Lyophilisé à partir de 0,05 M de Tris-HCl, 0,15 M de NaCl, pH 8,6
Quantité 5 mg
État réglementaire RUO
Contenu et stockage Stockage à -20°C. Après reconstitution avec de l’eau déionisée contenant 0,9 % de chlorure de sodium, conserver à -20°C. Aliquoter pour éviter les congélations et décongélations répétées.
Forme Lyophilisé
À utiliser avec (application) Activité enzymatique, électrophorèse sur gel de dodécylsulfate de sodium–polyacrylamide
Pureté ou qualité ≥ 94%
Espèces hôtes Plantes
Type de produit Protéine native de l’agglutinine (germe de blé)