Learn More
DWK Life Sciences Boîte pratique de flacons E-Z™ Wheaton™ de 12 x 32 mm avec bouchon serti de 11 mm et flacon transparent
Tous les produits Wheaton Science Products ProduitsDescription
- Flacon de chromatographie
- Diamètre x Hauteur : 12 x 32 mm (0,47 x 1,25 in)
- Revêtement de bouchon en PTFE / caoutchouc rouge
- 1,8 ml (0,06 on) capacité
Spécification
Spécification
| Couleur (joint) | Bleu |
| Matériau (doublure) | PTFE / silicone |
| Couleur | Concluant |
| Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Volume (métrique) | 1,8 mL |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie |
| Hauteur (impériale) | 1,25 in |
| Matériau (joint) | Aluminium |
| Type de bouchon | Bouchon à sertir |
| Afficher plus |