Learn More
DWK Life Sciences Boîte pratique de flacons E-Z™ Wheaton™ de 12 x 32 mm avec bouchon serti de 11 mm et flacon transparent
Code produit 12464941 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Change view
Click to view available options
Couleur (joint):
Bleu
Naturel
Rouge
Vert
Matériau (doublure):
PTFE / caoutchouc
PTFE / silicone
PTFE / silicone / PTFE
Conditionnement:
100 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur (joint) Matériau (doublure) unitSize
12464941 Vert PTFE / silicone 100 pièces
12454941 Bleu PTFE / silicone 100 pièces
12494941 Bleu PTFE / silicone / PTFE 100 pièces
12494931 Naturel PTFE / caoutchouc 100 pièces
12404941 Rouge PTFE / caoutchouc 100 pièces
12444941 Rouge PTFE / silicone 100 pièces
12414941 Bleu PTFE / caoutchouc 100 pièces
12424941 Vert PTFE / caoutchouc 100 pièces
12434941 Naturel PTFE / silicone 100 pièces
12484941 Rouge PTFE / silicone / PTFE 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 12464941 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W2251750207
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La boîte comprend un flacon et un joint pour faciliter l’utilisation
  • Flacon de chromatographie
  • Diamètre x Hauteur : 12 x 32 mm (0,47 x 1,25 in)
  • Revêtement de bouchon en PTFE / caoutchouc rouge
  • 1,8 ml (0,06 on) capacité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur (joint) Vert
Matériau (doublure) PTFE / silicone
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 1,8 mL
À utiliser avec (application) Chromatographie
Hauteur (impériale) 1,25 in
Matériau (joint) Aluminium
Type de bouchon Bouchon à sertir
Quantité 100/boîte
Taille du bouchon 11 mm
Hauteur (métrique) 32 mm