Learn More
DWK Life Sciences Kit pratique de flacons Wheaton™ 12 x 32 mm avec bouchon à vis ABC™ de 9 mm et flacon ambré
Tous les produits Wheaton Science Products ProduitsDescription
- 12 x 32 mm (0,47 x 1,26 in) flacon
- ABC 9 mm (0,35 in) finition du filetage
- Couleur : Ambre
- Capacité : 1,8 ml (0,06 oz)
Spécification
Spécification
| Couleur (joint) | Rouge, blanc, rouge |
| Matériau (doublure) | PTFE / silicone / PTFE |
| Couleur | Noir |
| Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
| Pré-fendu | No |
| Volume (métrique) | 1,8 mL |
| À utiliser avec (application) | Applications GC/MS |
| Hauteur (impériale) | 1,25 in |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Afficher plus |