Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Flacons à vis de 15 mm x 45 mm
Code produit 12492741 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Concluant
Marking Spot:
Non
Oui
Conditionnement:
1000 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Marking Spot unitSize
12492741 Ambré Oui -
12482741 Ambré Non 1000 pièces
12472741 Concluant Oui 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12492741 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 22479501
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les flacons à bouchon vissé Wheaton 15 x 45 sont conçus principalement pour être utilisés dans les échantillonneurs Waters WISP™ à 48 positions et d’autres échantillonneurs automatiques. Les flacons sont fabriqués en verre borosilicaté de type I et emballés sur des plateaux conditionnés sous film plastique thermorétracté de 100, pour plus de commodité et de propreté
  • Fabriqués en verre borosilicaté de type I transparent et ambré
  • Inserts à volume limité disponibles séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 15 mm
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 4 mL
Hauteur (impériale) 1,77 in
Type de bouchon Bouchon à vis
Quantité 1000/boîte
Taille du bouchon 13-425
Marking Spot Oui
Hauteur (métrique) 45 mm