Learn More
DWK Life Sciences Extracteur de Soxhlet Wheaton™ de 190 mm avec joint intérieur inférieur 24/40 et joint extérieur supérieur de 34/45
Code produit 12644823 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Certifications/Conformité:
ASTM E 438
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Certifications/Conformité Conditionnement
12644823 ASTM E 438 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12644823 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 415000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    314.00€
    275.65€ / 1 pièces
    Économisez 38.35€
    12% de réduction
Expédition estimée: 15-03-2027
Pour l’extraction continue d’analytes partir d’un solide dans un solvant organique
  • Pour les appareils d’extraction de Soxhlet
  • Les pièces humides sont fabriquées en verre borosilicaté à faible taux d’extraction WHEATON 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E 438, type I, classe A
  • Taille : 30 x 190mm
  • Boîte de 1
Spécification
À utiliser avec (équipement) Appareil d’extraction de Soxhlet
Type de produit Appareil d’extraction de Soxhlet
À utiliser avec (application) Utilisé pour l’extraction continue d’analytes à partir d’un solide dans un solvant organique
Certifications/Conformité ASTM E 438