Learn More
DWK Life Sciences Flacons à scintillation liquide Wheaton™
Code produit 10418721 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau (doublure):
Feuille de métal / pâte
Mousse de polyéthylène
Sans doublure
Matériau du bouchon:
Polypropylène
Polyéthylène
Conditionnement:
500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau (doublure) Matériau du bouchon unitSize
10418721 Mousse de polyéthylène Polypropylène 500 pièces
11738839 Sans doublure Polyéthylène 500 pièces
10264472 Feuille de métal / pâte Polypropylène 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10418721 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 986700
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Différents revêtements de bouchon sont disponibles pour maintenir l’intégrité des joints. Les flacons à scintillation liquide Wheaton™ sont fabriqués en plastique PEHD rigide, mais flexible.
Différents revêtements de bouchons sont disponibles pour maintenir une étanchéité absolue. Les flacons à scintillation liquide Wheaton™ sont fabriqués en plastique PEHD rigide mais flexible.
  • Les revêtements en mousse de polyéthylène offrent une résistance aux acides, alcalis, solvants, alcools, huiles, cosmétiques ménagers et produits aqueux
  • Les revêtements en feuille de métal et en cellulose résistent aux hydrocarbures, aux h
Informations sur la commande
OD x H : 1,125 x 2,375 in (27 x 61 mm) avec capuchon. Identifiant minimum du cou, 0,5 in (12,3 mm). Conditionnés dans des plateaux utilitaires, chaque plateau compartimenté contenant 100 flacons. Conditionnés avec des bouchons fixés ou des bouchons conditionnés séparément. Les boîtes de 1 000 flacons sont conditionnées dans un seul sachet en plastique avec les bouchons dans un sachet séparé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) Mousse de polyéthylène
Diamètre (impériale) intérieur de col 0,5 in
Diamètre (impériale) externe 1,06 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 12,7 mm
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) externe 27 mm
Matériau PE-HD
Volume (métrique) 20 ml
Hauteur (impériale) 2,4 in
Type d’emballage Plateau
Volume (impérial) 0,67 oz.
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Hauteur (métrique) 61 mm