Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 20 mL PET Flacons de scintillation liquide, avec bouchons attachés
Tous les produits Wheaton Science Products ProduitsDescription
- Clarté du verre associée à la sécurité du plastique
- Le flacon peut être incinéré ; aucun gaz nocif n’est généré
- Les flacons offrent une faible perméabilité aux solvants et un minimum de comptages de fond
Informations sur la commande
BlancConditionnés dans des plateaux utilitaires, chaque plateau compartimenté contenant 100 flacons.
Spécification
Spécification
| Matériau (doublure) | Sans doublure |
| Diamètre (impériale) externe | 1,06 in |
| Couleur | blanc |
| Diamètre (métrique) externe | 27 mm |
| Matériau | PET |
| Volume (métrique) | 20 ml |
| À utiliser avec (application) | Offre une faible perméabilité aux solvants et engendre un minimum de bruits de fond ; les flacons peuvent être incinérés en toute sécurité, aucun gaz nocif n‘est généré |
| Hauteur (impériale) | 2,4 in |
| Type d’emballage | Plateau |
| Volume (impérial) | 0,67 oz. |
| Afficher plus |