Learn More
DWK Life Sciences Extracteur de 22 mm Wheaton™
Code produit 12411571 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Fond à filetage à visser:
24-400
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Fond à filetage à visser Conditionnement
12411571 24-400 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12411571 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 415502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    313.00€
    273.63€ / 1 pièces
    Économisez 39.37€
    12% de réduction
Expédition estimée: 10-03-2027
Pour l’extraction continue d’analytes à partir d’un solide dans un solvant organique
  • Élimine le besoin de crochets, de ressorts et de pinces communs aux conceptions de joints rodés standard
Spécification
Type de produit Extracteur Soxhlet
À utiliser avec (application) Utilisé pour l’extraction continue d’analytes à partir d’un solide dans un solvant organique
Certifications/Conformité ASTM E 438
Fond à filetage à visser 24-400
Bouchon à filetage à visser 20-400