Learn More
DWK Life Sciences Flacon à extrémité ouverte de 250 ml Wheaton™
Code produit 12458932 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12458932 250 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12458932 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 297814
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00€
    119.31€ / 1 pièces
    Économisez 10.69€
    8% de réduction
Expédition estimée: 25-01-2027
Avec 20 à 400 filetages
  • Joint supérieur 20-400
  • Joint inférieur 20-400
Spécification
Capacité (impériale) 8,4 oz.
À utiliser avec (application) Concentration de traces d’analytes dans un solvant organique avant analyse
Type de produit Flacon à extrémité ouverte
Diamètre du filetage 20-400
Capacité (métrique) 250 mL