Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Rack pour 30 lames Wheaton™
Code produit 12676756 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de lame:
30
Conditionnement:
3 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de lame Conditionnement
12676756 30 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12676756 Fournisseur DWK LIFE SCIENCES™ Code fournisseur 900234
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    306.00€
    259.84€ / 3 pièces
    Économisez 46.16€
    15% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
En acier inox
  • Holds up to 30 standard microscope slides
  • Constructed from stainless steel for durability and corrosion resistance
  • Suitable for use in staining and histology laboratory workflows
  • Compatible with standard 3 x 1 in. microscope slides
Spécification
Type Slide Holder
Capacité de lame 30
Type de bouchon À charnières
Profondeur (impériale) 2,75 po
Profondeur (métrique) 7 cm
Dimensions (L x l) 4,64 x 3,46 in (11,8 x 8,8 cm)
À utiliser avec (équipement) Lame de microscope
Longueur (impériale) 4,64 po
Longueur (métrique) 11,8 cm
Matériau Acier inoxydable
Largeur (impériale) 3,46 in
Largeur (métrique) 8,8 cm