Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Ensemble de filtration 47 mm avec raccord à joint conique standard et support en verre fritté
Tous les produits Wheaton Science Products ProduitsDescription
- Recommandé pour la filtration de routine des solvants organiques, des liquides corrosifs et l’élimination des particules des solvants HPLC
- Le raccord à joint rodé élimine la contamination par phtalate qui peut se produire lors de l’utilisation de bouchons en silicone ou en néoprène
- La base de support possède une frite en verre à porosité de 40 à 60 microns avec une connexion intégrée à vide située au-dessus de la pointe goutte pour empêcher le filtrat d’entrer dans la conduite sous vide
- Chaque appareil était équipé d’un entonnoir, d’une pince en aluminium anodisé, d’un socle de support en verre frité de 47 mm et d’une fiole de filtration
- Les joints sont 40/35 ; fabriqué à partir de verre borosilicate à expansion 33, faible extraction
- La connexion au tuyau accepte 0,25 in. (6 mm) I.D. Tube flexible
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | USP type I, ASTM E 438, type I, classe A |
| Connecteurs | Tuyau |
| Jetable | Réutilisable |
| Matériau | Verre |
| Porosité | 40 à 60 μm |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Filtration courante de solvants organiques et de liquides corrosifs, retrait de particules de solvants HPLC, filtration générale |
| Comprend | Une base de support en verre fritté à grosse porosité, un entonnoir gradué, une pince en aluminium anodisé, un flacon de filtration de 1 L |
| Nbre par carton | 1/boîte |
| Type | Ensemble de filtration |
| Afficher plus |