Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Base de support en verre frité pour une utilisation avec WHEATON™ un ensemble de filtration de 47 mm
Code produit 11724319 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Ensemble de filtration (47 mm)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11724319 Ensemble de filtration (47 mm) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11724319 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 419382
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    393.00€
    309.83€ / 1 pièces
    Économisez 83.17€
    21% de réduction
 Article restreint
En stock
WHEATON™ Base de support en verre frité pour une utilisation avec WHEATON™ un ensemble de filtration de 47 mm. La WHEATON™ base de support en verre fritté est un composant de remplacement pour l’ensemble WHEATON™ porte-filtre en verre de 47 mm (419380). Présente une connexion de joint 40/35 [ST] et du verre frité à porosité grossière, idéal pour le filtre
  • Base de support en verre frité pour Wheaton assemblages de porte-filtre à vide de 47 mm
  • Fabriqué à partir de Wheaton 33 borossilicates de verre à faible extraction, conformes aux USP exigences de type I et ASTM E-438 de classe A
  • Verre frité à porosité grossière (taille des pores de 40 à 60 μm)
  • Connexion à joints standard [ST] 40/35
  • Recommandé pour la filtration de routine des liquides corrosifs et l’élimination des particules des solvants HPLC
Spécification
Certifications/Conformité USP type I, ASTM E 438, type I, classe A
Jetable Réutilisable
Matériau Verre
Stérilité Non stérile
Nbre par carton 1/boîte
Type Base de support frittée
À utiliser avec (équipement) Ensemble de filtration (47 mm)