Learn More
DWK Life Sciences Réservoirs pour distributeurs à flacons 520
Code produit 12467191 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
250 mL
500 mL
1000 mL
2500 mL
Couleur:
Ambré
Transparent
Diamètre (métrique) externe du col:
32 mm
45 mm
Forme:
Carré
Rond
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur Diamètre (métrique) externe du col Forme Conditionnement
12467191 2500 mL Ambré 45 mm Rond 1 pièce
12457191 1000 mL Ambré 45 mm Carré 1 pièce
12427191 250 mL Ambré 32 mm Carré 1 pièce
12437191 500 mL Transparent 32 mm Rond 1 pièce
12447191 500 mL Ambré 32 mm Carré 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12467191 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 844030
Expédition estimée: 17-03-2027
Grande sélection de flacons de réactifs en verre et en polyéthylène, chacun fourni avec un bouchon à vis. Parfaitement adapté aux distributeurs à flacons Calibrex™.
  • Adaptateurs de col correspondants fournis avec les distributeurs.
Spécification
Type de produit Flacon de réactif
Couleur Ambré
Matériau Verre sodocalcique
Volume (métrique) 2500 mL
À utiliser avec (équipement) Distributeur à flacons modèle 520
Forme Rond
Volume (impérial) 84,53 oz.
Diamètre (impériale) du col externe 1,77 in
Diamètre (métrique) externe du col 45 mm