Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Bouteilles de 60 ml pour DBO avec bouchons en verre Pennyhead
Code produit 12413711 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro de séquence:
1 à 36
37 à 72
73 à 108
Non numérotés
Spéciaux
Conditionnement:
36 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro de séquence unitSize
12413711 Non numérotés 36 pièces
12483711 Spéciaux 36 pièces
12423711 1 à 36 36 pièces
12443711 37 à 72 36 pièces
12463711 73 à 108 36 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12413711 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 22749400G
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockez en toute sécurité les échantillons avec ces flacons DBO, qui comprennent des bouchons de type pastille
  • Structure en verre borosilicaté de type I
  • Hauteur : 115 mm (4,53 in)
  • Diamètre : 43 mm (1,69 in)
  • Capacité : 60 ml (2 oz)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Non
Volume (métrique) 60 mL
À utiliser avec (application) Pour incuber les échantillons dilués d’eaux usées, d’effluents d’eaux usées, d’eaux polluées et de déchets industriels afin de déterminer la quantité d’oxygène requise pendant la stabilisation de la matière organique dégradable par action biochimique aéro
Pastille de marquage Oui
Matériau Verre borosilicaté
Numéro de séquence Non numérotés
Bouchon Pastille
Volume (impérial) 2,02 oz.
Hauteur (impériale) 4,5 in
Hauteur (métrique) 11,5 cm
Diamètre (impériale) 1,69 in
Diamètre (métrique) 4,3 cm