Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ WHEATON™ Crémaillère à 90 positions pour diamètre intérieur ouvert 17,1 mm
Code produit 11591325 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
90
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions Conditionnement
11591325 90 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11591325 Fournisseur DWK LIFE SCIENCES™ Code fournisseur 868810
En stock
WHEATON™ Rack offre une solution polypropylène durable et autoclavable pour une organisation sécurisée des flacons. Doté d’un indexage alphanumérique, d’un drainage efficace et d’une stabilité empilable, il assure une manipulation, un nettoyage et une gestion fiable des échantillons en laboratoire.
Économisez un espace précieux en laboratoire avec ce rack pour flacons empilable et autoclavable
  • En PP
  • La taille du rack dépend de l’OD du flacon
  • Facile à nettoyer et autoclavable
  • Indexation alphanumérique indiquée sur le rack
  • Les supports sont solides et empilables, même lorsque les fioles sont en place
  • Chaque puits possède une ouverture au fond pour faciliter le drainage
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
Capacité Flacons
Matériau Polypropylène
Positions 90
Forme Vertical
Empilables Oui
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) 50 flacons d’échantillonnage automatique à fond rond Cryule de 1 et 2 ml et 12 mm de diamètre avec bouchons à vis ou 12 tubes de culture en verre de 75 mm
Dimensions (L x l x H) 13 x 6,6 x 1,25 po. (33 x 17 x 3 cm)
Longueur (métrique) 33 cm
Longueur (impériale) 13 po
Largeur (impériale) 6,6 in
Hauteur (impériale) 1,25 in
Diamètre (métrique) du puits 17,1 mm
Type de produit Portoir pour flacons
Diamètre (métrique) interne 17,1 mm
Étagères Amovible
Hauteur (métrique) 3 cm
Array 4 x 12
Largeur (métrique) 17 cm