Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Flacon de filtration 1000 ml avec joint 40/35
Code produit 11794329 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
1 L
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11794329 1 000 ml 1 pièce
12427131 1 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11794329 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 635525
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Recommandé pour filtration générale
  • Erlenmeyer-style flask designed for vacuum filtration
  • Heavy-wall glass construction provides mechanical strength needed for vacuum filtration
  • 40/35 inner joint for secure funnel connection
  • Side arm is a #2 hose connection that accepts standard 0.25 in. (6 mm) I.D. tubing
  • 1000 mL capacity
  • Available with optional safety coating for added protection
Spécification
Capacité (métrique) 1 000 ml
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (application) Analyse de contamination particulaire ou microbiologique
À utiliser avec (équipement) ensemble de filtration de 90 mm
Comprend Tuyau de 0,25 in
Type de produit Flacon de filtration
Autoclavable Autoclavable
Jetable Reusable
Graduated No
Mouth Style Joint
Stérilité Non-sterile
Forme du fond Flat
Traitement de surface Untreated