Learn More
DWK Life Sciences™ Racks en PP à 96 positions Wheaton™ pour flacons de chromatographie de 8 mm
Code produit 10205312 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Change view
Click to view available options
Positions:
96
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions unitSize
10205312 96 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10205312 Fournisseur DWK Life Sciences™ Code fournisseur 985750
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Peut être nettoyé facilement dans une laveuse automatique ou autoclavée
Wheaton™ 96-Position Polypropylene Vial Racks for 8mm Chromatography Vials
  • Autoclavable à 121°C pendant 20 minutes
  • Fond à puits ouvert pour faciliter le drainage
  • Indexation alphanumérique
  • Empilable
  • Diamètre du puits : 9,5mm
  • L x l x H : 18,5 x 12,5 x 2,2cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau PP
Positions 96
À utiliser avec (équipement) Flacons de chromatographie de 8 mm
Dimensions (L x l x H) 7,28 x 5 x 0,86 po. (18,5 x 12,5 x 2,2cm)
Longueur (métrique) 18,5 cm
Longueur (impériale) 7,28 in
Largeur (impériale) 5 po
Hauteur (impériale) 0,86 in
Diamètre (métrique) du puits 0,95 cm
Type de produit Portoir pour flacons
Hauteur (métrique) 2,2 cm
Array 5 x 10
Largeur (métrique) 12,5 cm