Learn More
DWK Life Sciences Flacons ABC Wheaton™
Code produit 12494801 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Concluant
Type de bouchon:
Bouchon à sertir
Bouchon à vis
Marking Spot:
Non
Oui
Conditionnement:
1000 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Type de bouchon Marking Spot unitSize
12494801 Concluant Bouchon à vis Non 1000 pièces
12404831 Concluant Bouchon à vis Oui 1000 pièces
12414851 Ambré Bouchon à vis Non 1000 pièces
12424871 Ambré Bouchon à vis Oui 1000 pièces
12463661 Ambré Bouchon à sertir Oui 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12494801 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W225150
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les flacons ABC Wheaton ont une ouverture 40 % plus large que les flacons à bouchon vissé standards ainsi qu’une conception de filetage supérieure qui forme un joint plus sûr au niveau du bouchon.
  • Ouverture 40 % plus grande que les flacons standards
  • Fabriqués en verre borosilicaté de type I transparent et ambré
  • Inserts à volume limité
  • Bouchon à vis de 9 mm
  • S’utilise avec les bouchons à vis ABC Wheaton
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 1,8 mL
Hauteur (impériale) 1,25 in
Type de bouchon Bouchon à vis
Quantité 1000/boîte
Taille du bouchon 9 mm
Marking Spot Non
Hauteur (métrique) 32 mm
Type de produit ABC Vial patch sans écriture