Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ AC Bouteilles rondes moyennes avec bouchon en polypropylène blanc et doublure en polyvinyle
Code produit 12399889 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Taille du bouchon:
33 à 400 mm
38-400 mm
48 à 400 mm
58 à 400 mm
70 à 400 mm
Conditionnement:
24 pièces
48 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Conditionnement
12399889 500 mL 70 à 400 mm 24 pièces
10063823 30 mL 33 à 400 mm 48 pièces
12369889 60 mL 38-400 mm 48 pièces
12379889 125 mL 48 à 400 mm 24 pièces
12389889 250 mL 58 à 400 mm 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12399889 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W216999
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.20€
    77.76€ / 24 pièces
    Économisez 14.44€
    15% de réduction
Expédition estimée: 26-04-2027
WHEATON™ AC Les bouteilles rondes moyennes avec bouchon en polypropylène blanc et doublure en polyvinyle sont des bouteilles d’échantillons idéales pour les poudres sèches, les échantillons de sol et le stockage des échantillons. Fabriquées en verre clair USP de type III soda-chaux, ces bouteilles plus hautes et étroites sont disponibles en plusieurs capacités.
  • Fabriqué en verre clair Wheaton 800 soda-chaux, répondant USP aux normes Type III
  • Profil plus haut et plus étroit comparé aux bocaux à parois droites
  • Fourni avec un bouchon en polypropylène blanc avec un revêtement en polyvinyle
  • Adapté aux poudres sèches, aux échantillons de sol et au stockage des échantillons
  • Disponible en plusieurs capacités, de 1 oz (30 mL) à 16 oz (500 mL)
Spécification
Capacité (métrique) 500 mL
Couleur Concluant
Diamètre (impériale) 2,99 in
Matériau Verre sodocalcique
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Blanc
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Hauteur (métrique) 147 mm
Hauteur (impériale) 5,78 in
Joint de fermeture Poly/Vinyle
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 70 à 400 mm
Diamètre (métrique) 76 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 16 oz
Forme Rond
Jetable Réutilisable
Type de produit Pot à paroi droite