Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ AC Bouteille ronde avec bouchon blanc en PP et doublure en polyéthylène mousse en PTFE
Tous les produits Wheaton Science Products ProduitsDescription
Parfaits comme flacons d’échantillons
- Fabriqué en verre soudeux-chaux de type III transparent USP pour une compatibilité chimique fiable
- Profil plus haut et plus étroit que les bocaux à parois droites pour un stockage et une manipulation efficaces
- Un bouchon en polypropylène blanc avec un revêtement en polyéthylène mousse à face de PTFE offre une fermeture sécurisée et refermable
- Adapté aux poudres sèches, aux échantillons de sol et au stockage des échantillons
- Disponible sous plusieurs fonctions pour répondre à une gamme de besoins de laboratoire
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 30 ml |
| Couleur | Concluant |
| Diamètre (impériale) | 1,33 in |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Closure Included | Oui |
| Graduated | Non |
| Bouche | Large |
| Hauteur (métrique) | 70 mm |
| Afficher plus |