Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ AC Bouteille ronde avec bouchon blanc en PP et doublure en polyéthylène mousse en PTFE
Code produit 10445805 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Taille du bouchon:
33 à 400 mm
38-400 mm
48 à 400 mm
58 à 400 mm
70 à 400 mm
Conditionnement:
24 pièces
48 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Conditionnement
10445805 250 mL 58 à 400 mm 24 pièces
10326472 30 ml 33 à 400 mm 48 pièces
10298123 60 mL 38-400 mm 48 pièces
12319899 125 mL 48 à 400 mm 24 pièces
12329899 500 mL 70 à 400 mm 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10445805 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W217003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    106.34€ / 24 pièces
    Économisez 14.66€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
WHEATON™ AC La bouteille ronde avec bouchon blanc en PP et doublure en polyéthylène mousse à face de PTFE est fabriquée en verre transparent USP de type III sod-chaux. Plus hautes et plus étroites que les bocaux à parois droites, ces bouteilles sont idéales pour les poudres sèches, les échantillons de sol et le stockage des échantillons.
Parfaits comme flacons d’échantillons
  • Fabriqué en verre soudeux-chaux de type III transparent USP pour une compatibilité chimique fiable
  • Profil plus haut et plus étroit que les bocaux à parois droites pour un stockage et une manipulation efficaces
  • Un bouchon en polypropylène blanc avec un revêtement en polyéthylène mousse à face de PTFE offre une fermeture sécurisée et refermable
  • Adapté aux poudres sèches, aux échantillons de sol et au stockage des échantillons
  • Disponible sous plusieurs fonctions pour répondre à une gamme de besoins de laboratoire
Spécification
Capacité (métrique) 250 mL
Couleur Concluant
Diamètre (impériale) 2,44 in
Matériau Verre sodocalcique
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Blanc
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Hauteur (métrique) 129 mm
Hauteur (impériale) 5,07 in
Joint de fermeture Polyéthylène
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 58 à 400 mm
Diamètre (métrique) 62 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 8 oz
Forme Rond
Jetable Réutilisable
Type de produit Pot à paroi droite