Learn More
DWK Life Sciences Accessoires et pièces de rechange Wheaton™ pour boîte de coloration en verre de 20 lames
Code produit 10193482 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Cuve à coloration
Poignée de cuve à coloration pour lames
Rack de cuve à coloration pour lames
Conditionnement:
3 pièces
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
10193482 Rack de cuve à coloration pour lames 3 pièces
10512003 Poignée de cuve à coloration pour lames 6 pièces
10603533 Cuve à coloration 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10193482 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 900204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00€
    152.40€ / 3 pièces
    Économisez 11.60€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 10-12-2026
Dotée d’un fond ouvert pour faciliter l’immersion et la vidange rapides, réduisant ainsi le transfert. Les accessoires et pièces de rechange Wheaton™ pour cuve à coloration en verre pour 20 lames sont en verre sodocalcique.
Doté d’un fond ouvert pour faciliter l’immersion et la vidange, réduisant ainsi le transfert.Les accessoires et pièces de rechange Wheaton™ pour cuve à coloration en verre pour 20 lames sont en verre sodocalcique.
  • Boîte et couvercle de rechange
  • Dimensions internes du fond approximatives : 91 x 71 x 60mm
Spécification
Autoclavable Not Autoclavable
Couleur Clear
Matériau Verre sodocalcique
Type Rack de cuve à coloration pour lames
À utiliser avec (équipement) Cuve à coloration en verre
Nombre de lames 10 lames individuelles, 19 lames disposées alternativement en ligne droite et en diagonale ou 20 lames dos à dos