Learn More
DWK Life Sciences Accessoires et pièces de rechange Wheaton™ pour boîte de coloration en verre de 20 lames
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Type:
Cuve à coloration
Poignée de cuve à coloration pour lames
Rack de cuve à coloration pour lames
Conditionnement:
3 pièces
6 pièces
Description
Doté d’un fond ouvert pour faciliter l’immersion et la vidange, réduisant ainsi le transfert.Les accessoires et pièces de rechange Wheaton™ pour cuve à coloration en verre pour 20 lames sont en verre sodocalcique.
- Boîte et couvercle de rechange
- Dimensions internes du fond approximatives : 91 x 71 x 60mm
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Type | Poignée de cuve à coloration pour lames |
| À utiliser avec (équipement) | Cuves à coloration en verre |