Learn More
DWK Life Sciences Accessoires et pièces de rechange Wheaton™ pour boîte de coloration en verre de 20 lames
Code produit 10603533 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Cuve à coloration
Poignée de cuve à coloration pour lames
Rack de cuve à coloration pour lames
Conditionnement:
3 pièces
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
10603533 Cuve à coloration 3 pièces
10512003 Poignée de cuve à coloration pour lames 6 pièces
10193482 Rack de cuve à coloration pour lames 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10603533 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 900203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    294.00€
    249.09€ / 3 pièces
    Économisez 44.91€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-01-2027
Dotée d’un fond ouvert pour faciliter l’immersion et la vidange rapides, réduisant ainsi le transfert. Les accessoires et pièces de rechange Wheaton™ pour cuve à coloration en verre pour 20 lames sont en verre sodocalcique.
Doté d’un fond ouvert pour faciliter l’immersion et la vidange, réduisant ainsi le transfert.Les accessoires et pièces de rechange Wheaton™ pour cuve à coloration en verre pour 20 lames sont en verre sodocalcique.
  • Boîte et couvercle de rechange
  • Dimensions internes du fond approximatives : 91 x 71 x 60mm
Spécification
Bouchon inclus Fermeture incluse
Matériau du bouchon Verre
Autoclavable Not Autoclavable
Forme du fond Rectangulaire
Couleur Clear
Matériau Verre sodocalcique
Type Cuve à coloration
À utiliser avec (équipement) Cuves à coloration en verre
Nombre de lames 20
Dimensions (L x l) 9,5 x 7,6 cm (3,74 x 2,99 in.)
Longueur (impériale) 3,74 in
Longueur (métrique) 95 mm
Largeur (impériale) 2,99 in
Largeur (métrique) 76 mm
Hauteur (métrique) 91 mm
Profondeur (impériale) intérieure 2,51 in
Profondeur (métrique) 64 mm
Profondeur (métrique) intérieure 6,4 cm