Learn More
DWK Life Sciences Condenseurs Wheaton™ Allihn pour appareil d’extraction de Soxhlet
Code produit 12478942 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
34/45
55/50
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro du joint conique standard Conditionnement
12478942 55/50 1 pièce
12458942 34/45 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12478942 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 334025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    428.00€
    301.15€ / 1 pièces
    Économisez 126.85€
    29% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Utilisé pour l’extraction continue d’analytes à partir d’un solide dans un solvant organique
  • Les pièces humides sont fabriquées en verre borosilicaté à faible taux d’extraction WHEATON 33
  • Fonctionnement :
    • Le flacon contenant le solvant est chauffé
    • Les vapeurs s’élèvent dans le tube extérieur plus grand
    • Les vapeurs pénètrent dans le condenseur –refroidi à l'eau et se liquéfient.
    • Lorsque le niveau de liquide dans l’extracteur atteint le sommet du tube tordu, l’action de siphonnage renvoie le solvant enrichi en extrait dans le flacon
    Compliance
    En verre borosilicaté à faible taux d’extraction WHEATON 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E 438, type I, classe A
    Spécification
    Certifications/Conformité USP type I et ASTM E438 type I, classe A
    À utiliser avec (application) Utilisé pour l’extraction continue d’analytes à partir d’un solide dans un solvant organique
    À utiliser avec (équipement) Appareil d’extraction de Soxhlet
    Comprend Tube extérieur plus grand et tube tordu
    Numéro du joint conique standard 55/50
    Matériau Verre borosilicaté
    Type Condenseur Allihn