Learn More
DWK Life Sciences Flacons Boston ronds ambrés avec bouchons revêtus de polychlorure de vinyle Wheaton™
Tous les produits Wheaton Science Products ProduitsDescription
Le verre sodocalcique ambré de type III protège les solutions photosensibles
- Disponibles en boîtes pratiques ou en cartons Valu-Bulk™
- Les boîtes de flacons pratiques contiennent des étiquettes Hazard Communication Standard pour l’identification du contenu et des étiquettes inviolables pour protéger l’intégrité des échantillons en transit ou en stockage à long terme
Chaque boîte de flacons pratique comprend des étiquettes de signalisation des matières dangereuses visant à assurer une bonne identification du contenu et des étiquettes inviolables pour protéger l’intégrité des échantillons dans les véhicules de transport ou en stockage à long terme
Informations sur la commande
Les bouchons peuvent être commandés séparément.
Compliance
Verre sodocalcique USP de type III
Spécification
Spécification
| Capacité | 32 oz, 1 000ml |
| Capacité (métrique) | 1000 mL |
| Capacité (impériale) | 32 oz. |
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (impériale) | 3,7 po |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Conditionnement | Boîte pratique |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Certifications/Conformité | USP type III |
| Closure Included | Oui |
| Afficher plus |