Learn More
DWK Life Sciences Flacons ronds Boston ambré Wheaton™ avec bouchons en PE revêtus de PTFE
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Le verre sodocalcique de type III ambré protège les solutions sensibles à la lumière
- Le verre sod-chaux de type III ambré USP protège les solutions photosensibles et les poudres sèches
- Le col étroit permet aux liquides d’être soigneusement versés pour éviter les déversements
- Le bouchon doublé de polyéthylène revêtu de PTFE offre un joint fiable et résistant aux produits chimiques
- Disponible dans une gamme de capacités allant de 1 oz (30 mL) à 32 oz (1000 mL)
Order Info
Disponibles avec bouchons fixés ou sans bouchons (commander les bouchons séparément).
Compliance
Verre sodocalcique USP de type III
Specifications
Specifications
| Capacité | 32 oz., 1000 ml |
| Capacité (métrique) | 1000 ml |
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (impériale) | 3,7 in |
| Matériau | Verre |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Closure Included | Oui |
| Graduated | Non |
| Bouche | Étroit |
| Show More |