Learn More
DWK Life Sciences Flacon compte-gouttes en verre ambré Wheaton™
Code produit 10236504 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
100 mL
Couleur:
Ambré
Concluant
Conditionnement:
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur unitSize
10236504 50 mL Concluant 6 pièces
12417401 50 mL Ambré 6 pièces
12329719 100 mL Ambré 6 pièces
12407401 100 mL Concluant 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10236504 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W211734
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.10€
    179.61€ / 6 pièces
    Économisez 11.49€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 16-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Délivre des colorations ou des solutions indicatrices goutte à goutte
  • Complet, avec un bouchon en verre
  • Un tour partiel du bouchon en verre rodé ferme le flacon
  • Fabriqué en verre sodocalcique conforme aux exigences USP de type III
  • Non autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 1,69 oz, 50 ml
Capacité (métrique) 50 mL
Capacité (impériale) 1,69 oz.
Couleur Concluant
Diamètre (impériale) 1,77 in
Comprend Bec verseur
Matériau Verre
Forme Rond
Hauteur (métrique) 95 mm
Type de produit Flacon compte-gouttes
Hauteur (impériale) 3,74 in
Matériau du bouchon Verre
Diamètre (métrique) 45 mm
Type de bouchon Bouchon