Learn More
DWK Life Sciences Flacon compte-gouttes en verre ambré Wheaton™
Code produit 12417401 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
100 mL
Couleur:
Ambré
Concluant
Conditionnement:
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur Conditionnement
12417401 50 mL Ambré 6 pièces
10236504 50 mL Concluant 6 pièces
12329719 100 mL Ambré 6 pièces
12407401 100 mL Concluant 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12417401 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W211754
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.41€
    179.61€ / 6 pièces
    Économisez 18.80€
    9% de réduction
Expédition estimée: 15-12-2026
WHEATON™ La bouteille de gouttes en verre ambré délivre des taches ou des solutions indicatrices goutte par goutte. Disponible en verre clair ou ambré soda-chaux, chaque bouteille comprend un bouchon en verre dépoli qui s’étanche par un tour partiel. Conforme aux USP exigences de type III.
Délivre des colorations ou des solutions indicatrices goutte à goutte
  • Disponible en verre transparent ou ambré
  • Avec un bouchon en verre dépoli
  • Un tour partiel du bouchon en verre rodé ferme le flacon
  • Fabriqué en verre soudé et chaux conforme aux USP exigences de type III
  • Non autoclavables
Spécification
Capacité 1,69 oz, 50 ml
Capacité (métrique) 50 mL
Couleur Ambré
Diamètre (impériale) 1,77 in
Comprend Bec verseur
Matériau Verre sodocalcique
Stérilité Non stérile
Closure Included Oui
Dropper Capacity 50 mL
Graduated Non
Hauteur (métrique) 95 mm
Largeur (impériale) 1,77 in
Hauteur (impériale) 3,74 in
Chemical Label Non marqué
Diamètre (métrique) 45 mm
Type de bouchon Bouchon
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 1,69 oz
Forme Rond
Jetable Réutilisable
Type de produit Flacon compte-gouttes