Learn More
DWK Life Sciences Flacon de réactif en verre ambré Wheaton™ avec bouchon en verre rodé
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
250 ml
500 mL
Conditionnement:
10 pièces
6 pièces
Description
- Flacon en verre borosilicaté ambré à col étroit
- Protège les réactifs et les solutions sensibles à la lumière
- Le bouchon plat octogone en verre moulu offre un excellent joint ; protège le bec supérieur du flacon de la poussière
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Capacité (impériale) | 8,45 oz. |
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (impériale) | 2,83 in |
| Matériau | Verre |
| Couleur de bouchon | Ambré |
| Bouche | Étroit |
| Hauteur (métrique) | 145 mm |
| Hauteur (impériale) | 5,7 in |
| Matériau du bouchon | Verre borosilicaté |
| Afficher plus |